Gossypin
Lieferant: Apollo Scientific
BIDF1030-250MG
BIDF1030-50MG
BIDF1030-100MG
APOSBIDF1030-250MGEA
261
EUR
APOSBIDF1030-250MG
APOSBIDF1030-50MG
APOSBIDF1030-100MG
Gossypin
Gossypin
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
652-78-8 |