Epiamastatin hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R,3R)-AHMHA-Val-Val-Asp-OH HCl
BIE0143-5MG
APOSBIE0143-5MGEA
509
EUR
APOSBIE0143-5MG
Epiamastatin hydrochloride
Epiamastatin hydrochloride
Diastereoepimer of aminopeptidase inhibitor amastatin
Formel:
C₂₁H₃₈N₄O₈·ClH Molecular Weight: 511,009 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00070396 CAS-Nummer: 100992-59-4 |