24-Epibrassinolide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIE0244-100MG BIE0244-10MG
APOSBIE0244-100MGEA 0 EUR
APOSBIE0244-100MG APOSBIE0244-10MG
24-Epibrassinolide
24-Epibrassinolide
Formel: C₂₈H₄₈O₆
Schmelzpunkt: 254…256 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00133310
CAS-Nummer: 78821-43-9