EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIE0501-1KG
BIE0501-500G
APOSBIE0501-1KGEA
37.7
EUR
APOSBIE0501-1KG
APOSBIE0501-500G
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150026 CAS-Nummer: 10378-23-1 EINECS: 200-573-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...