EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIE0729-1KG BIE0729-500G
APOSBIE0729-1KGEA 0 EUR
APOSBIE0729-1KG APOSBIE0729-500G
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) ≥99%
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Dichte: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4