1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIF1006-25G BIF1006-5G
APOSBIF1006-25GEA 105 EUR
APOSBIF1006-25G APOSBIF1006-5G
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₁₀H₅NaO₅S
Schmelzpunkt: 289 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001700
CAS-Nummer: 521-24-4
EINECS: 208-308-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR