Fumitremorgin C
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIF1010-10MG
BIF1010-1MG
BIF1010-5MG
APOSBIF1010-10MGEA
1900
EUR
APOSBIF1010-10MG
APOSBIF1010-1MG
APOSBIF1010-5MG
Fumitremorgin C
Fumitremorgin C
Formel:
C₂₂H₂₅N₃O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
118974-02-0 |