Quizartinib 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
AC220, 1-(5-(tert-Butyl)isoxazol-3-yl)-3-(4-(7-(2-morpholinoethoxy)benzo[d]imidazo[2,1-b]thiazol-2-yl)phenyl)urea
BIFK0001-250MG
APOSBIFK0001-250MGEA
154
EUR
APOSBIFK0001-250MG
Quizartinib 99%
Quizartinib
- Free Base, >99%
Formel:
C₂₉H₃₂N₆O₄S Molecular Weight: 560,7 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD18074524 CAS-Nummer: 950769-58-1 |