Topotecan hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BIFK0005-100MG
APOSBIFK0005-100MGEA
21.5
EUR
APOSBIFK0005-100MG
Topotecan hydrochloride
Topotecan hydrochloride
Formel:
C₂₃H₂₃N₃O₅.HCl Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00866235 CAS-Nummer: 119413-54-6 |