Vinorelbine tartrate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl (3aR,3a1R,4R,5S,5aR,10bR)-4-acetoxy-3a-ethyl-9-((8R)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methanoazecino[4,3-b]indol-8-yl)-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazole-5-carboxylate bis((2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate), Vinorelbine ditartrate
BIFK0008-10MG
BIFK0008-25MG
BIFK0008-50MG
BIFK0008-1G
APOSBIFK0008-10MGEA
109
EUR
APOSBIFK0008-10MG
APOSBIFK0008-25MG
APOSBIFK0008-50MG
APOSBIFK0008-1G
Vinorelbine tartrate
Vinorelbine tartrate
Ditartrate Salt, >99%
Formel:
C₅₃H₆₆N₄O₂₀ Molecular Weight: 1079.106 g/mol Schmelzpunkt: 167…180 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD03613607 CAS-Nummer: 125317-39-7 |