YM155 ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sepantronium Bromide, 1-(2-Methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(pyrazin-2-ylmethyl)-4,9-dihydro-1H-naphtho[2,3-d]imidazol-3-ium bromide
BIFK0009-50MG
APOSBIFK0009-50MGEA
139
EUR
APOSBIFK0009-50MG
YM155 ≥98%
YM155
Formel:
C₂₀H₁₉BrN₄O₃ Molecular Weight: 443.29 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11983133 CAS-Nummer: 781661-94-7 |