CUDC-101 freie Base ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BIFK0015-10MG
BIFK0015-5MG
BIFK0015-1MG
APOSBIFK0015-10MGEA
0
EUR
APOSBIFK0015-10MG
APOSBIFK0015-5MG
APOSBIFK0015-1MG
CUDC-101 freie Base ≥99%
CUDC-101
Formel:
C₂₄H₂₆N₄O₄ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD15528940 CAS-Nummer: 1012054-59-9 |