Gemcitabine freie Base ≥99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Amino-1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one

BIFK0023-100MG BIFK0023-50MG BIFK0023-250MG
APOSBIFK0023-100MGEA 72.5 EUR
APOSBIFK0023-100MG APOSBIFK0023-50MG APOSBIFK0023-250MG
Gemcitabine freie Base ≥99%
Gemcitabine
Formel: C₉H₁₁F₂N₃O₄
Molecular Weight: 263.2 g/mol
Schmelzpunkt: 203…219 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00869720
CAS-Nummer: 95058-81-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR