PD-0173074 freie Base ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: PD 173074, 1-(tert-Butyl)-3-[7-[[4-(diethylamino)butyl]amino]-3-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]urea, PD173074, 1-(tert-Butyl)-3-(2-((4-(diethylamino)butyl)amino)-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea
BIFK0034-50MG
APOSBIFK0034-50MGEA 213 EUR
APOSBIFK0034-50MG
PD-0173074 freie Base ≥99%
PD-0173074
Formel: C₂₈H₄₁N₇O₃
Molecular Weight: 523.7 g/mol
Schmelzpunkt: 79…91 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD08705327
CAS-Nummer: 219580-11-7