Carnosolsäure freie Säure ≥99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (4aR,10aS)-5,6-Dihydroxy-7-isopropyl-1,1-dimethyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthrene-4a-carboxylic acid

BIFK0050-10MG BIFK0050-25MG BIFK0050-50MG
APOSBIFK0050-10MGEA 94.4 EUR
APOSBIFK0050-10MG APOSBIFK0050-25MG APOSBIFK0050-50MG
Carnosolsäure freie Säure ≥99%
Carnosic acid
Formel: C₂₀H₂₈O₄
Molecular Weight: 332.44 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02259459
CAS-Nummer: 3650-09-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR