G418 Disulfat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
G-418 Sulfat, G418 Sulfat, Geneticin®, G-418 Disulfat
BIG0175-1G
BIG0175-5G
APOSBIG0175-1GEA
31.9
EUR
APOSBIG0175-1G
APOSBIG0175-5G
G418 Disulfat
G418 disulphate
Aminoglycoside antibiotic.
Formel:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00058314 CAS-Nummer: 108321-42-2 |