Vancomycin Hydrochlorid 100 mg/ml
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIG1035-10ML BIG1035-25ML BIG1035-100ML
APOSBIG1035-10MLEA 0 EUR
APOSBIG1035-10ML APOSBIG1035-25ML APOSBIG1035-100ML
Vancomycin Hydrochlorid 100 mg/ml
Vancomycin Hydrochlorid
  • Antibodies
Formel: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03613611
CAS-Nummer: 1404-93-9