L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3S,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one
BIG1121-100MG
BIG1121-1G
BIG1121-250MG
APOSBIG1121-100MGEA
241
EUR
APOSBIG1121-100MG
APOSBIG1121-1G
APOSBIG1121-250MG
L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
L-Glucono-1,5-lactone
Formel:
C₆H₁₀O₆ Schmelzpunkt: 135 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00067388 CAS-Nummer: 52153-09-0 |