Guanosin ≥98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

BIG2502-100G BIG2502-500G
APOSBIG2502-100GEA 79.9 EUR
APOSBIG2502-100G APOSBIG2502-500G
Guanosin ≥98%
Guanosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₅
Schmelzpunkt: 250 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010182
CAS-Nummer: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR