D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIG4301-1G
BIG4301-5G
APOSBIG4301-1GEA
58
EUR
APOSBIG4301-1G
APOSBIG4301-5G
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Formel:
C₆H₁₁Na₂O₉P Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00136037 CAS-Nummer: 3671-99-6 EINECS: 222-938-1 |