Hypericin (aus Hypericum perforatum)

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,3,4,6,8,13-Hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione P-conformer

BIH1002-10MG
APOSBIH1002-10MGEA 102 EUR
APOSBIH1002-10MG
Hypericin (aus Hypericum perforatum)
Hypericin
Formel: C₃₀H₁₆O₈
Molecular Weight: 504,45 g/mol
Schmelzpunkt: 320 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00016683
CAS-Nummer: 548-04-9
EINECS: 208-941-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR