N-Hydroxysuccinimid ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIH6094-1KG
BIH6094-250G
BIH6094-100G
APOSBIH6094-1KGEA
122
EUR
APOSBIH6094-1KG
APOSBIH6094-250G
APOSBIH6094-100G
N-Hydroxysuccinimid ≥97%
N-Hydroxysuccinimid
Formel:
C₄H₅NO₃ Schmelzpunkt: 94…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005516 CAS-Nummer: 6066-82-6 EINECS: 228-001-3 |