Ionomycin freie Säure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BII0421-10MG BII0421-5MG BII0421-25MG
APOSBII0421-10MGEA 345 EUR
APOSBII0421-10MG APOSBII0421-5MG APOSBII0421-25MG
Ionomycin freie Säure
Ionomycin

Potent and selective calcium ionophore.

Formel: C₄₁H₇₂O₉
Molecular Weight: 709.02 g/mol
Schmelzpunkt: 204…206 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD06798385
CAS-Nummer: 56092-81-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR