Kojisäure 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIK0452-1KG BIK0452-100G BIK0452-500G
APOSBIK0452-1KGEA 132 EUR
APOSBIK0452-1KG APOSBIK0452-100G APOSBIK0452-500G
Kojisäure 99%
Kojisäure
Formel: C₆H₆O₄
Schmelzpunkt: 152…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006580
CAS-Nummer: 501-30-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR