Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIK8008-1G BIK8008-5G
APOSBIK8008-1GEA 0 EUR
APOSBIK8008-1G APOSBIK8008-5G
Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Sodium-2-oxobutyrate
Formel: C₄H₆O₃
Schmelzpunkt: 210 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064194
CAS-Nummer: 2013-26-5
EINECS: 217-937-8