α-Ketoglutarsäure Mononatriumsalz

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIK8011-5G BIK8011-25G BIK8011-50G
APOSBIK8011-5GEA 46.4 EUR
APOSBIK8011-5G APOSBIK8011-25G APOSBIK8011-50G
α-Ketoglutarsäure Mononatriumsalz
α-Ketoglutarsäure Mononatriumsalz
Formel: C₅H₅NaO₅
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064196
CAS-Nummer: 22202-68-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR