Diosmin

Lieferant: Apollo Scientific

BIK9004-100G BIK9004-25G
APOSBIK9004-100GEA 69.6 EUR
APOSBIK9004-100G APOSBIK9004-25G
Diosmin
Diosmin
Formel: C₂₈H₃₂O₁₅
Schmelzpunkt: 274 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009772
CAS-Nummer: 520-27-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR