L(+)-Rhamnose Monohydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIK9015-1KG BIK9015-100G BIK9015-500G
APOSBIK9015-1KGEA 237 EUR
APOSBIK9015-1KG APOSBIK9015-100G APOSBIK9015-500G
L(+)-Rhamnose Monohydrat
L(+)-Rhamnose Monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Schmelzpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149363
CAS-Nummer: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4