Lestaurtinib
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIL2000-1MG
APOSBIL2000-1MGEA
244
EUR
APOSBIL2000-1MG
Lestaurtinib
Lestaurtinib
- Protein
Lagertemperatur:
Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
111358-88-4 |