Linolsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIL9075-10G
BIL9075-25G
BIL9075-100G
APOSBIL9075-10GEA
49.3
EUR
APOSBIL9075-10G
APOSBIL9075-25G
APOSBIL9075-100G
Linolsäure
Linolsäure
Formel:
C₁₈H₃₂O₂ Siedepunkt: 230 °C/15mmHg Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 0,902 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00064241 CAS-Nummer: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...