Linolsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIL9075-10G BIL9075-25G BIL9075-100G
APOSBIL9075-10GEA 49.3 EUR
APOSBIL9075-10G APOSBIL9075-25G APOSBIL9075-100G
Linolsäure
Linolsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Siedepunkt: 230 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR