Lactulose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIL9700-100G BIL9700-250G BIL9700-500G
APOSBIL9700-100GEA 277 EUR
APOSBIL9700-100G APOSBIL9700-250G APOSBIL9700-500G
Lactulose
Lactulose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Schmelzpunkt: 169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151469
CAS-Nummer: 4618-18-2