MOPS-Na ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Natrium-4-morpholin-1-ylpropylsulfonat, MOPS Natriumsalz, 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure Natriumsalz
BIM0197-500G
APOSBIM0197-500GEA 89.9 EUR
APOSBIM0197-500G
MOPS-Na ≥98%
MOPS-Na
  • Buffer
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
Molecular Weight: 231,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064350
CAS-Nummer: 71119-22-7