3-Maleimidopropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid, 3-Maleimido-propionic acid, N-(2-Carboxyethyl)maleimide, MPS-Acid, N-Maleoyl-β-alanine
BIM1007-1G
APOSBIM1007-1GEA 21.9 EUR
APOSBIM1007-1G
3-Maleimidopropionic acid
3-Maleimidopropionic acid
Protein modifier.
Formel: C₇H₇NO₄
Molecular Weight: 169,14 g/mol
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00043030
CAS-Nummer: 7423-55-4