(4-Chlor-2-methylphenoxy)essigsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: MCPA

BIM1010-25G BIM1010-100G
APOSBIM1010-25GEA 29 EUR
APOSBIM1010-25G APOSBIM1010-100G
(4-Chlor-2-methylphenoxy)essigsäure 98%
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Formel: C₉H₉ClO₃
Molecular Weight: 200.62 g/mol
Schmelzpunkt: 118…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004306
CAS-Nummer: 94-74-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR