4-Methylumbelliferyl-Α-L-arabinopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methylumbelliferyl alpha-L-Arabinopyranoside
BIM1090-100MG
APOSBIM1090-100MGEA
36.4
EUR
APOSBIM1090-100MG
4-Methylumbelliferyl-Α-L-arabinopyranoside
4-Methylumbelliferyl-Α-L-arabinopyranoside
Formel:
C₁₅H₁₆O₇ Molecular Weight: 308,28 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00064087 CAS-Nummer: 69414-26-2 EINECS: 273-991-2 |