4-Methylumbelliferyl-α-L-fucoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIM1093-25MG
APOSBIM1093-25MGEA 248 EUR
APOSBIM1093-25MG
4-Methylumbelliferyl-α-L-fucoside
4-Methylumbelliferyl-α-L-fucoside
Formel: C₁₆H₁₈O₇
Molecular Weight: 322,313 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00051218
CAS-Nummer: 54322-38-2
EINECS: 259-098-0