N-(2-Iodethyl)-2,2,2-trifluoracetamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIM110-1G
APOSBIM110-1GEA
161
EUR
APOSBIM110-1G
N-(2-Iodethyl)-2,2,2-trifluoracetamid
N-(2-Iodethyl)-2,2,2-trifluoracetamid
Modifies sulphhydryl on cysteine. Substitute for ethylene imine.
Formel:
C₄H₅F₃INO Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
67680-56-2 |