Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIM112-1G
APOSBIM112-1GEA
0
EUR
APOSBIM112-1G
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
Introduces chelator into proteins for radiolabelingRef: Hnatowich,D.J,et al.(1980) Science 220, 613-615Ref: Layne,W.W,et al.(1982) J.Nucl.Med. 23, 627-630
Formel:
C₁₄H₁₉N₃O₈ Schmelzpunkt: 182…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010697 CAS-Nummer: 23911-26-4 |