4-Methylumbelliferyl caprylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl octanoate
BIM2042-250MG
APOSBIM2042-250MGEA
31.9
EUR
APOSBIM2042-250MG
4-Methylumbelliferyl caprylate
4-Methylumbelliferyl caprylate
Formel:
C₁₈H₂₂O₄ Molecular Weight: 302,365 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00038659 CAS-Nummer: 20671-66-3 |