4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulphate sodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIM2043-25MG
APOSBIM2043-25MGEA 0 EUR
APOSBIM2043-25MG
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulphate sodium salt
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulphate sodium salt
Formel: C₁₆H₁₇O₁₁S·Na
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01861961
CAS-Nummer: 206443-06-3