4-Methylumbelliferyl α-L-iduronide (free acid)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIM2044-2MG
APOSBIM2044-2MGEA 226 EUR
APOSBIM2044-2MG
4-Methylumbelliferyl α-L-iduronide (free acid)
4-Methylumbelliferyl α-L-iduronide (free acid)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00135894
CAS-Nummer: 66966-09-4