4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIM2050-50MG
APOSBIM2050-50MGEA
265
EUR
APOSBIM2050-50MG
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside
Formel:
C₁₅H₁₆O₇ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD06796941 CAS-Nummer: 195385-93-4 |