5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat) ≥99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIMB1004-250MG BIMB1004-1G BIMB1004-5G
APOSBIMB1004-250MGEA 0 EUR
APOSBIMB1004-250MG APOSBIMB1004-1G APOSBIMB1004-5G
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat) ≥99%
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat)

Substrate for Alkaline phosphatase.


  • Soluble in DMF

Formel: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Siedepunkt: >250 °C
Schmelzpunkt: >200 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00040636
CAS-Nummer: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR