Rosolsäure (Aurin)

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one

BIMB1013-25G
APOSBIMB1013-25GEA 109 EUR
APOSBIMB1013-25G
Rosolsäure (Aurin)
Rosolsäure (Aurin)
Formel: C₁₉H₁₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001624
CAS-Nummer: 603-45-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR