Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99%, Molekularbiologische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol

BIMB1015-25G BIMB1015-50G BIMB1015-100G
APOSBIMB1015-25GEA 85.7 EUR
APOSBIMB1015-25G APOSBIMB1015-50G APOSBIMB1015-100G
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99%, Molekularbiologische Qualität
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)

Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.


  • Protein

Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molecular Weight: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR