IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥99% tier-, dioxanfrei
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
IPTG
BIMB8001-25G
BIMB8001-5G
APOSBIMB8001-25GEA
109
EUR
APOSBIMB8001-25G
APOSBIMB8001-5G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥99% tier-, dioxanfrei
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Material is synthesised from animal-free material.
Formel:
C₉H₁₈O₅S Molecular Weight: 238.31 g/mol Siedepunkt: 402 Schmelzpunkt: 109…115 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00063273 CAS-Nummer: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |