Cladribin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIMN2008-100MG
APOSBIMN2008-100MGEA
46.4
EUR
APOSBIMN2008-100MG
Cladribin
Cladribine
Formel:
C₁₀H₁₂ClN₅O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00153939 CAS-Nummer: 4291-63-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |