Nonactin (aus Streptomyces griseus)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Polynactin, Werramycin A
BIN0110-10MG
BIN0110-25MG
APOSBIN0110-10MGEA
102
EUR
APOSBIN0110-10MG
APOSBIN0110-25MG
Nonactin (aus Streptomyces griseus)
Nonactin
Formel:
C₄₀H₆₄O₁₂ Molecular Weight: 736.9 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
6833-84-7 EINECS: 229-911-3 |