Nigericin sodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIN0112-10MG
BIN0112-25MG
APOSBIN0112-10MGEA
116
EUR
APOSBIN0112-10MG
APOSBIN0112-25MG
Nigericin sodium salt
Nigericin sodium salt
Formel:
C₄₀H₆₇NaO₁₁ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00036825 CAS-Nummer: 28643-80-3 UN: 3462 ADR: 6.1,III |